Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Hedgehog Pathway
TaqMan™ 96-Well-Array, Hypoxie-Platte, Mensch, mit 44 Assays für mit Hypoxiesignalen assoziierte Gene und 4 Assays für Kandidatengene für die endogene Kontrolle.
Marke: Applied Biosystems™ 4414089
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Das Assay-Panel zielt auf Gene in der HIF-Familie (Hypoxie induzierbarer Faktor) ab und enthält die Gene VHL, Cul2 und RBX1 (Ring-Box) zur Komplexierung mit weiteren Genen, die bei der HIF1A-Ubiquitinierung wichtig sind. Andere Hypoxieantwort-bezogene Gene fallen in diese Zielklassen: Transkriptionsfaktor, Immunantwort, Stressreaktion, Signaltransduktion, Apoptose, Oxidoreduktase, Protease und Proteinmetabolismus. Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit TaqMan Genexpressionsassays für bestimmte biologische Prozesse, Signalwege oder Krankheitszustände vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält in Wells getrocknet vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die für eine Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem Experiment geeignet sind.
TaqMan Array-Platten enthalten die TaqMan Genexpressionsassays, die seit Jahren getrocknet im 96-Well-Format erhältlich sind. In Tests wurde kein Leistungsunterschied zwischen herkömmlichen TaqMan Assays und in eine TaqMan Array-Platte eingetrocknete Assays festgestellt.
Die Platten eignen sich für Projekte wie Microarray- und RNAi-Daten-Validierung. Jedes Well enthält genug TaqMan Assay für eine 20 μl-Reaktion.
Jede Packung TaqMan Array-Platten enthält eine CD mit Plattenkarte und Details zu jedem TaqMan Assay. Diese Information wird in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, was die korrekte Kennzeichnung der Daten und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung ermöglicht.
- Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
- Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
- Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
- TaqMan Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan Gene Expression Master Mix optimiert, sind aber auch mit TaqMan Universal PCR Master Mix kompatibel
- Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan Array-Platten auch mit dem TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und empfohlen)
- TaqMan Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit Kapazität für 96-Well-Mikrotiterplatten ausgeführt werden
- Die Platten sind für die Verwendung mit den schnellen Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900 HT Echtzeit-PCR-Systemen validiert, bei denen standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Zyklen und 20 μl Reaktionsvolumen eingesetzt werden.
Spezifikation
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
96-Well Platte | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Zellzyklus und Proliferation, Signaltransduktion, Onkologie, Biomarkerbezogene Pathway(s), Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Apoptose, Entwicklung | |
Genexpression |
Getrocknet | |
Standard | |
FAM | |
Standard | |
Human | |
1x 20 μl Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.