Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Neurotransmitters
TaqMan™ Array, Neurotransmitter, Mensch, 96-Well-Platte, die 92 Assays für mit Neurotransmittern assoziierte Gene und 4 Assays für Gene, die als mögliche endogene Kontrolle dienen, enthält.
Marke: Applied Biosystems™ 4414094
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Das Assay-Panel zielt auf Gene ab, die mit mehreren gängigen Gruppen von Neurotransmittern und Neurotransmitter-Rezeptoren assoziiert sind: Acetylcholine (CHRM und CHRN); Dopamin-Rezeptoren; GABA-Rezeptoren; Glycin-Rezeptoren; Glutamat-Rezeptoren und 5-HT-Rezeptoren (Serotonin). Gene, die an der Synthese, am Transport und am Abbau von Neurotransmittern beteiligt sind, sind im Panel vertreten.
Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit TaqMan Genexpressionsassays für bestimmte biologische Prozesse, Signalwege oder Krankheitszustände vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält in Wells getrocknet vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die für eine Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem Experiment geeignet sind.
TaqMan Array-Platten enthalten die TaqMan Genexpressionsassays, die seit Jahren getrocknet im 96-Well-Format erhältlich sind. In Tests wurde kein Leistungsunterschied zwischen herkömmlichen TaqMan Assays und in eine TaqMan Array-Platte eingetrocknete Assays festgestellt.
Die Platten eignen sich für Projekte wie Microarray- und RNAi-Daten-Validierung sowie Signalwegstudien. Jedes Well enthält genug TaqMan Assay für eine 20 μl-Reaktion.
Jede Packung TaqMan Array-Platten enthält eine CD mit Plattenkarte und Details zu jedem TaqMan Assay. Diese Information wird in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, was die korrekte Kennzeichnung der Daten und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung ermöglicht.
- Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
- Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
- Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
- TaqMan Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan Gene Expression Master Mix optimiert, sind aber auch mit TaqMan Universal PCR Master Mix kompatibel
- Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan Array-Platten auch mit dem TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und empfohlen)
- TaqMan Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit Kapazität für 96-Well-Mikrotiterplatten ausgeführt werden
- Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900 HT Fast Real-Time PCR-Systemen validiert, wobei standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Cycling-Bedingungen und 20 μl-Reaktion verwendet wurden
Spezifikation
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
96-Well Platte | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Biomarkerbezogene Pathway(s), Neurobiologie | |
Genexpression |
Getrocknet | |
Standard | |
FAM | |
Standard | |
Human | |
1x 20 μl Reaktionen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.