Beschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ GAPDH Kontrollreeagenzien-Kit enthält Komponenten für die Verwendung von humanem GAPDH als Normalisierungskontrolle in Ihren Echtzeit-PCR-Reaktionen. Das Kit enthält humane Kontroll-RNA, die GAPDH TaqMan™ Sonde (JOE™ farbstoffmarkierte Sonde) und GAPDH-Primer. Sie können entweder DNA oder RNA als Ziel-Template verwenden.
Durch vordefinierte Primer und JOE™ farbstoffmarkierte TaqMan™ Sonde entfällt eine Assay-Entwicklung
Leitlinien (Rapid Assay Development Guidelines) können Optimierungszeit verkürzen
Separate Komponenten sorgen für Flexibilität bei der Assay-Einrichtung
Umfassende Leitlinien im Lieferumfang enthalten
Applied Biosystems™ hat umfassende Richtlinien für den Erfolg bei der Verwendung von Applied Biosystems™ real-time PCR-Reagenzien und -instrumenten entwickelt. Diese Richtlinien sind einfach und leicht zu befolgen. Viele traditionelle Variablen, wie z. B. die Magnesiumchlorid-Konzentration und das Thermocycling-Protokoll, wurden standardisiert, was die Entwicklungszeit von Assays deutlich reduziert.
Integrierte Normierung
Alle Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR Reagenzienkits enthalten eine passive interne Referenz zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Schwankungen in der Fluoreszenz. Durch Normieren mit einer passiven internen Referenz werden Schwankungen von Well zu Well, die durch verschiedene Ursachen wie Fehler beim Pipettieren und Verdampfen von Proben verursacht werden, minimiert. Die passive Referenz ist des Weiteren für genaue Ergebnisse ausschlaggebend, wenn mehrere Sonden (mit verschiedenen Reporter-Farbstoffen) in einem einzelnen Röhrchen kombiniert werden.
Hinweise zur Verwendung
Die TaqMan™ GAPDH-Kontrollreagenzien können zusammen mit TaqMan™ Universal PCR-Mastermix oder TaqMan™ PCR-Kernreagenzien für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet werden. Die TaqMan™ GAPDH-Kontrollreagenzien lassen sich mit den TaqMan™ One-Step RT-PCR-Mastermix-Reagenzien, TaqMan™ EZ RT-PCR-Kernreagenzien oder TaqMan™ Gold RT-PCR-Reagenzien für eine einschrittige Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) einsetzen.
Der PCR-Prozess und der 5'-Nuklease-Prozess sind durch Patente im Besitz der Roche Molecular Systems, Inc. und F. Hoffmann-La Roche Ltd. geschützt.
Hinweis: Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage. Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Umfassende Leitlinien im Lieferumfang enthalten
Applied Biosystems™ hat umfassende Richtlinien für den Erfolg bei der Verwendung von Applied Biosystems™ real-time PCR-Reagenzien und -instrumenten entwickelt. Diese Richtlinien sind einfach und leicht zu befolgen. Viele traditionelle Variablen, wie z. B. die Magnesiumchlorid-Konzentration und das Thermocycling-Protokoll, wurden standardisiert, was die Entwicklungszeit von Assays deutlich reduziert.
Integrierte Normierung
Alle Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR Reagenzienkits enthalten eine passive interne Referenz zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Schwankungen in der Fluoreszenz. Durch Normieren mit einer passiven internen Referenz werden Schwankungen von Well zu Well, die durch verschiedene Ursachen wie Fehler beim Pipettieren und Verdampfen von Proben verursacht werden, minimiert. Die passive Referenz ist des Weiteren für genaue Ergebnisse ausschlaggebend, wenn mehrere Sonden (mit verschiedenen Reporter-Farbstoffen) in einem einzelnen Röhrchen kombiniert werden.
Hinweise zur Verwendung
Die TaqMan™ GAPDH-Kontrollreagenzien können zusammen mit TaqMan™ Universal PCR-Mastermix oder TaqMan™ PCR-Kernreagenzien für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet werden. Die TaqMan™ GAPDH-Kontrollreagenzien lassen sich mit den TaqMan™ One-Step RT-PCR-Mastermix-Reagenzien, TaqMan™ EZ RT-PCR-Kernreagenzien oder TaqMan™ Gold RT-PCR-Reagenzien für eine einschrittige Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) einsetzen.
Der PCR-Prozess und der 5'-Nuklease-Prozess sind durch Patente im Besitz der Roche Molecular Systems, Inc. und F. Hoffmann-La Roche Ltd. geschützt.
Hinweis: Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage. Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Kontroll-Primer-Sondenset(s) & Template(s) |
| Kontroll-Template | Humane Kontroll-RNA |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Gensymbol | GADPH |
| Interne Sondenmodifikation | TAMRA™ Quencher (3'), JOE (5') |
| Marker oder Farbstoff | JOE |
| Produktlinie | TaqMan |
| Mehr anzeigen |