Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Mutation Detection Assay with castPCR™ Technology
Angetrieben durch kompetitive Allel-spezifische TaqMan™ PCR (castPCR™ Technologie) zur Erkennung und Messung somatischer Mutationen in Genen, die mit der Krebsforschung in Verbindung stehen.
Marke: Applied Biosystems™ 4465807
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
Die castPCR-Technologie ist hochspezifisch und hochempfindlich und kann geringste Mengen mutierter DNA in einer Probe erkennen, die große Mengen normaler, wildartiger DNA enthält. Diese Assays sind mit verschiedenen Probentypen kompatibel, z. B. Zelllinien, Formalin-fixierte, Paraffin-eingebettete (FFPE) Gewebeproben und frisch gefrorene Gewebeproben.
Die kompetitive Allel-spezifische TaqMan PCR nutzt einen Allel-spezifischen Primer für den Nachweis mutierter Allele, der mit einem MGB-Blocker Oligonukleotid konkurriert, um den Wildtyp-Hintergrund zu unterdrücken.
- Höhere Spezifität: blockiert den Wildtyp und amplifiziert nur die Mutante
- Höhere Empfindlichkeit: erkennt somatische Mutationen bis hinunter zu 1 Krebszelle in 1000 normalen Zellen
- Schnellerer Arbeitsablauf: 3 Stunden von der Probe zum Ergebnis
- Erkennt mehrere Mutationstypen: Erkennung von Mutationen von einem oder mehreren Nukleotiden und Insertionen und Deletionen (Indels)
- Breiter Dynamikbereich und ausgezeichnete PCR-Effizienz: Assays zeigen mindestens 4 Logs an Dynamikbereich und eine durchschnittliche Effizienz von 100 % ±10 %
- Schneller, einfacher Arbeitsablauf: Wie andere TaqMan Assays werden in der Regel 3 Stunden von der Probe bis zu den Ergebnissen, benötigt, und das bei minimaler Handarbeit.
Bestellinformation
2 Jahre ab Herstellungsdatum haltbar Versandbedingungen: Raumtemperatur
Spezifikation
1 Röhrchen mit einer 10-fachen Mischung aus unmarkierten PCR-Primern und einer TaqMan MGB-Sonde Lagerung bei -15 bis -25 °C. |
|
gefroren | |
Hoch | |
Schnell | |
Assays zum Mutationsnachweis | |
Raumtemperatur | |
10 X |
Primer-Sonde | |
Rörchen | |
qPCR | |
TaqMan™ | |
Genreferenz (75 Reaktionen), inventarisiert | |
10X | |
150 μl |