Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Fast Master Mix (2X)
Artikelnummer. 11501296 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 reactions
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11501296 100 reactions 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11501296 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4400088
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ schneller Mastermix für Proteinassays (2X)
Die Enzymkonzentration, die Ionenstärke und der pH-Wert des TaqMan™ Protein Fast Master Mix sind für die Amplifikation von ligierten Oligonukleotid-Zielsequenzen optimiert, die mit TaqMan™ Proteinexpression-Assay-Reagenzien hergestellt werden. Die im Mastermix enthaltene DNA-Polymerase wurde für maximale PCR-Effizienz und -Spezifität entwickelt, wenn sie mit der Ligationschemie verwendet wird.
Für den Betrieb eines kompletten TaqMan™ Protein-Assays (vorentwickelt oder mit dem Open Kit hergestellt) sind ein Core Reagenz Base Kit und Master Mix Kit erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Kit bei 2 bis 8 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Verfahren Proximitäts-Ligations-Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, AB 7900 HT 384-Well System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie TaqMan
Menge 100 reactions
Versandbedingung Nasseis
Zielspezifität Nicht zielspezifisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellanalyse
Hot-Start Nein
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp Zellen