Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Fast Master Mix
Artikelnummer. 11330650 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11330650 500 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11330650 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4448616
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Protein Assays Fast Master Mix
Enzymkonzentration, Ionenstärke und pH-Wert des TaqMan™ Protein Assays Expression Fast Master Mix sind für die Amplifikation ligierter Oligonukleotid-Targetsequenzen optimiert, die mit TaqMan™ Reagenzien für Protein-Assays hergestellt wurden. Die im Mastermix enthaltene DNA-Polymerase wurde für maximale PCR-Effizienz und -Spezifität entwickelt, wenn sie mit der Ligationschemie verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung TaqMan™ Fast Master Mix für Protein-Assays ist für die Amplifikation von ligierten Oligonukleotid-Zielsequenzen optimiert, die mit TaqMan™ Protein-Assay-Reagenzien erstellt wurden
Nachweisverfahren Primer-Sonden-Nachweis
Produktlinie TaqMan
Probentyp Gewebe, Zellen
Spezifität Nicht zielspezifisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proximity Ligation Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOnePlus™, Schnellmodus
Marker oder Farbstoff FAM™
Menge 500 Reaktionen
Versandbedingung Nasseis