Beschreibung
Beim RNase-P-Gen handelt es sich um ein Einzelkopiegen, das den RNA-Anteil des RNase-P-Enzyms kodiert. Durch ihre limitierenden Primer-Konzentrationen dienen Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase-P-Kontrollreagenzien als endogene Referenz bei Multiplex-Reaktionen. Bei der Multiplex-PCR werden mehr als ein Sonden- und Primer-Paar in einem Röhrchen verwendet. Dieses Kit wurde entwickelt, um einen 5'-Nuklease-Assay mit dem universellen TaqMan™ PCR-Mastermix durchzuführen, wobei die bereitgestellte humane genomische DNA als Template dient.
Vordefinierte Primer und TaqMan™ Sonde machen die Assay-Entwicklung überflüssig
Der einfach zu verwendende Primer und der TaqMan™ Probenmix minimieren den Zeitaufwand der Testvorbereitung
Limitierende Primer-Konzentrationen machen eine Assay-Optimierung überflüssig
Leitlinien (Rapid Assay Development Guidelines) können Optimierungszeit verkürzen
Umfassende Leitlinien im Lieferumfang enthalten
Applied Biosystems™ hat umfassende Richtlinien für den Erfolg bei der Verwendung von Applied Biosystems™ real-time PCR-Reagenzien und -instrumenten entwickelt. Diese Richtlinien sind einfach und leicht zu befolgen. Viele traditionelle Variablen, wie z. B. die Magnesiumchlorid-Konzentration und das Thermocycling-Protokoll, wurden standardisiert, was die Entwicklungszeit von Assays deutlich reduziert.
Integrierte Normierung
Alle Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR Reagenzienkits enthalten eine passive interne Referenz zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Schwankungen in der Fluoreszenz. Durch Normieren mit einer passiven internen Referenz werden Schwankungen von Well zu Well, die durch verschiedene Ursachen wie Fehler beim Pipettieren und Verdampfen von Proben verursacht werden, minimiert. Die passive Referenz ist des Weiteren für genaue Ergebnisse ausschlaggebend, wenn mehrere Sonden (mit verschiedenen Reporter-Farbstoffen) in einem einzelnen Röhrchen kombiniert werden.
Hinweis: Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage. Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Umfassende Leitlinien im Lieferumfang enthalten
Applied Biosystems™ hat umfassende Richtlinien für den Erfolg bei der Verwendung von Applied Biosystems™ real-time PCR-Reagenzien und -instrumenten entwickelt. Diese Richtlinien sind einfach und leicht zu befolgen. Viele traditionelle Variablen, wie z. B. die Magnesiumchlorid-Konzentration und das Thermocycling-Protokoll, wurden standardisiert, was die Entwicklungszeit von Assays deutlich reduziert.
Integrierte Normierung
Alle Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR Reagenzienkits enthalten eine passive interne Referenz zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Schwankungen in der Fluoreszenz. Durch Normieren mit einer passiven internen Referenz werden Schwankungen von Well zu Well, die durch verschiedene Ursachen wie Fehler beim Pipettieren und Verdampfen von Proben verursacht werden, minimiert. Die passive Referenz ist des Weiteren für genaue Ergebnisse ausschlaggebend, wenn mehrere Sonden (mit verschiedenen Reporter-Farbstoffen) in einem einzelnen Röhrchen kombiniert werden.
Hinweis: Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage. Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierungsart | Passive interne Referenzstandards |
| Inhalt und Lagerung | Kontroll-Primer-Sondenset(s) & Template(s) |
| Kontroll-Template | Humane genomische DNA |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| PCR-Methode | Multiplex qPCR |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Interne Sondenmodifikation | TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') |
| Marker oder Farbstoff | VIC |
| Produktlinie | TaqMan |
| Mehr anzeigen |