Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Rodent GAPDH Control Reagents
Artikelnummer. 10300115 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1,000 reactions
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10300115 1,000 reactions 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10300115 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4308313
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Kontrollreagenzien für GAPDH, Nagetier
Die Applied Biosystems™ TaqMan™ GAPDH-Kontrollreagenzien für GAPDH, Nagetier, bieten die Komponenten für die Verwendung von Nagetier-GAPDH als Normalisierungskontrolle in Anwendungen mit Zellen von Ratte, Maus und chinesischem Hamster.
  • Vordefinierte Primer und TaqMan™ Sonde machen die Assay-Entwicklung überflüssig
  • Leitlinien (Rapid Assay Development Guidelines) können Optimierungszeit verkürzen
  • Separate Komponenten sorgen für Flexibilität bei der Assay-Einrichtung
    Umfassende Leitlinien im Lieferumfang enthalten
    Applied Biosystems™ hat umfassende Richtlinien für den Erfolg bei der Verwendung von Applied Biosystems™ real-time PCR-Reagenzien und -instrumenten entwickelt. Diese Richtlinien sind einfach und leicht zu befolgen. Viele traditionelle Variablen, wie z. B. die Magnesiumchlorid-Konzentration und das Thermocycling-Protokoll, wurden standardisiert, was die Entwicklungszeit von Assays deutlich reduziert.
    Integrierte Normierung
    Alle Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR Reagenzienkits enthalten eine passive interne Referenz zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Schwankungen in der Fluoreszenz. Durch Normieren mit einer passiven internen Referenz werden Schwankungen von Well zu Well, die durch verschiedene Ursachen wie Fehler beim Pipettieren und Verdampfen von Proben verursacht werden, minimiert. Die passive Referenz ist des Weiteren für genaue Ergebnisse ausschlaggebend, wenn mehrere Sonden (mit verschiedenen Reporter-Farbstoffen) in einem einzelnen Röhrchen kombiniert werden.
    Hinweise zur Verwendung:
    Die TaqMan™ Kontrollreagenzien für GAPDH, Nagetier, können mit dem TaqMan™ universalen PCR-Mastermix oder den TaqMan™ PCR-Kernreagenzien für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet werden. Die TaqMan™ Kontrollreagenzien für GAPDH, Nagetier, können mit den TaqMan™ einschrittigen RT-PCR-Mastermix-Reagenzien, TaqMan™ EZ RT-PCR-Kernreagenzien oder TaqMan™ Gold RT-PCR-Reagenzien für die einschrittige Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) verwendet werden.
    Hinweis:
    Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage. Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Kontroll-Primer-Sondenset(s) & Template(s)
    Kontroll-Template Kontroll-RNA Maus
    Format Tube
    GC-Rich PCR Performance Niedrig
    PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
    Reaktionsgeschwindigkeit Standard
    Gensymbol GAPDH
    Interne Sondenmodifikation TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
    Marker oder Farbstoff VIC
    Produktlinie TaqMan
    Produkttyp Echtzeit-PCR-Reagenzien
    Menge 1,000 reactions
    Versandbedingung Trockeneis
    Spezies Maus, Hamster, Ratte
    Ausreichend für 1000 Reaktionen
    Ziel GAPDH
    Anzahl Reaktionen 1000 Reaktionen