Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix
Artikelnummer. 15671832 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mL
10 mL
5 x 1 ml
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
10 Milliliter
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15671832 5 x 1 ml 5 Stück
15661832 0,5 mL 0.50 Milliliter
15681832 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15671832 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A28526
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
4X-RT-qPCR-Mastermix mit einem Röhrchen für den empfindlichen, reproduzierbaren Nachweis von bis zu vier verschiedenen RNA- (bzw. DNA-) Zielen in einer einzigen Multiplex-Reaktion.
Besonders nützlich für die RNA-Virus-Detektion und Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz bei der Genexpression. Das Gemisch enthält thermostabile MMLV reverse Transkriptase, dNTPs, UNG, MUSTANG PURPLE™ Farbstoff (passive Referenz) und thermostabile Fast DNA-Polymerase in einem einzigen Röhrchen.
Dieses Einzelröhrchen im 4x-Format erleichtert die Einrichtung von Reaktionen – es muss lediglich der vom Anwender bereitgestellte Assay und die Probe hinzufügt werden.Der TaqPath einstufiger Multiplex-Mastermix ist mit reproduzierbarer Leistung auch in Gegenwart von Inhibitoren eine hervorragende Wahl für Ihre diagnostischen Multiplex-Tests oder Entwicklungsbedürfnisse. Zudem sorgt die strenge Qualitätskontrolle für die Minimierung von Abweichungen von Charge zu Charge.
Der TaqPath einstufige Multiplex-Mastermix ist ein schneller 4x RT-qPCR-Mix mit einem Röhrchen, der eine empfindliche, reproduzierbare Erkennung von bis zu vier verschiedenen RNA/DNA-Zielen in einer einzigen Multiplexreaktion ermöglicht. Besonders nützlich für Diagnostik, Virus-Detektion und Genexpressions-Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz. Die Mischung umfasst thermostabile MMLV reverse Transkriptase, dNTPs, UNG, MUSTANG PURPLE Farbstoff (passive Referenz) und thermostabile Fast DNA-Polymerase in einem einzigen Röhrchen. TaqPath wird unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem nach ISO13485 hergestellt und ist so konzipiert, dass chargenübergreifend eine konsistente Produktleistung erzielt wird.
Dieses 4x Einzelröhrchen-Format erleichtert den Reaktionsaufbau durch einfaches Hinzufügen des vom Anwender gestellten Assays und der Probe (Abbildung 1). Der TaqPath 1-stufige Multiplex-Mastermix ist mit reproduzierbarer Leistung auch in Gegenwart von Inhibitoren eine hervorragende Wahl für Ihre diagnostischen Multiplex-Tests oder Entwicklungsbedürfnisse. Zudem sorgt die strenge Qualitätskontrolle für die Minimierung von Abweichungen von Charge zu Charge.
Zu den Merkmalen des TaqPath 1-stufigen Multiplex-Mastermixes gehören:
• Hohe Empfindlichkeit zur Detektion von Zielen mit niedrigen Kopien in reproduzierbaren CT-Ergebnissen
• Breiter dynamischer Bereich mit RNA- und DNA-Zielen
• Optimiert für das Multiplexing von bis zu vier Zielen gleichzeitig mit MUSTANG PURPLE Referenzfarbstoff
• Tolerant gegenüber Inhibitoren, die häufig in klinischen Proben vorkommen
• Fortschrittliche Fertigungs- und Prozesskontrollen gewährleisten chargenübergreifende Konsistenz
• Compliance-Paket mit den am häufigsten angeforderten Konformitätsdokumenten, nachstehend verfügbar
Hohe Empfindlichkeit
Um eine reproduzierbare Detektion von Pathogenen und Transkripten mit niedrigem Titer zu ermöglichen, wurde der TaqPath 1-stufige Multiplex-Mastermix als 4x Mastermix mit höherer Konzentration optimiert. Geben Sie einfach eine höhere Probenkonzentration zu jeder Reaktion hinzu, um die Empfindlichkeit sogar bei Reaktionen mit geringem Volumen zu erhöhen. Abbildung 1 zeigt die Konsistenz der Ergebnisse, die beim Nachweis von 10 eingegebenen Kopien des RNA-Ziels erzielt werden.
Großer dynamischer Bereich, kompatibel mit RNA und DNA
Der TaqPath 1-stufige Multiplex-Mastermix wurde optimiert, um eine hohe Spezifität und einen hohen dynamischen Bereich für die Verwendung mit RNA- und DNA-Zielen zu bieten. Da Virologielabore häufig sowohl RNA- als auch DNA-Viren testen, ist der TaqPath 1-stufige Multiplex-Mastermix für die Verwendung eines einzigen Protokolls zum Testen beider Arten von Nukleinsäure konzipiert Diese Eingabeflexibilität kann dazu beitragen, die Anzahl der verschiedenen Arbeitsabläufe in Ihrem Labor zu optimieren und so die Effizienz zu erhöhen. Abbildung 2 zeigt die hervorragende PCR-Linearität in einer 6-log-RNA-Verdünnungsserie, während Abbildung 3 einen linearen 6-log-Dynamikbereich für RNA- und DNA-Ziele aufweist.
Optimiert für das Multiplexing
Der TaqPath 1-stufige Multiplex-Mastermix wurde für das gleichzeitige Multiplexing von bis zu vier Targets validiert, sodass zusätzliche Targets und/oder Kontrollen gleichzeitig für Effizienz- oder Qualitätskontrollzwecke ausgeführt werden können. Anstatt ROX Farbstoff als passive Referenz zu verwenden, enthält der TaqPath 1-stufige Multiplex-Mastermix die längere Emissionswellenlänge MUSTANG PURPLE als passive Referenz. Dieser passive Referenzfarbstoff mit längerer Wellenlänge ermöglicht die Messung des JUN Farbstoffs oder eines ähnlichen Emissionswellenlängenfarbstoffs in dem Kanal, der zuvor zur Messung des ROX Farbstoffs verwendet wurde. Abbildung 3 zeigt die Leistung des TaqPath 1-stufigen Multiplex-Mastermixes in 4-Plex-Reaktionen mit RNA- und cDNA-Zielen.
Inhibitor-Toleranz
Im Gegensatz zu anderen Mastermixen auf dem Markt ermöglicht die einzigartige, (urheberrechtlich) geschützte Formulierung des TaqPath 1-stufigen RT-qPCR-Mastermixes eine robuste Leistungsfähigkeit auch bei Substanzen, die normalerweise die PCR hemmen können, wie Heparin, Hämatin oder EDTA, was die Sicherheit bei Arbeiten mit einer Vielzahl komplexer klinischer Proben erhöht. TaqPath Mastermixe zeigen eine erhöhte Toleranz gegenüber Inhibitoren im Vergleich zu Gemischen anderer Hersteller (Abbildung 4).
Fertigungs- und Prozesskontrollen
Der TaqPath 1-stufige Multiplex-Mastermix wird in einem leistungsstarken Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das rückführbare Qualitätsrohstoffe und validierte Betriebsverfahren verwendet. Mit etablierten Kontrollen vom Einkauf bis zur QC-Freigabe ist die TaqPath-Produktherstellung darauf ausgelegt, Charge für Charge eine konstante Produktleistung zu gewährleisten.
Reagenz für allgemeine Verwendungszwecke, cGMP-konform hergestellt
TaqPath Mastermixe sind Reagenzien für allgemeine Verwendungszwecke mit der Kennzeichnung “Zur Verwendung in Laboren” und werden in einer ISO 13485-zertifizierten und von der FDA registrierten Einrichtung hergestellt, die den cGMP-Grundsätzen entspricht.
Compliance-Paket
Um Ihre Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen, werden Ihnen hier häufig angeforderte Compliance-Dokumente zur Verfügung gestellt:
• Qualitätserklärung für die aktuelle gute Fertigungspraxis (cGMP) des TaqPath Mastermixes
• Detailliertes chargenspezifisches Analysenzertifikat (COA) (siehe unten im Abschnitt „Dokumente und Downloads“)
• Produktstabilitätserklärung
• Unterstützung bei der Lieferantenbewertung
   -- Abgeschlossene Selbstbewertung
   -- ISO-Zertifikate nach Herstellungsstandort
• Für Anfragen zur Einhaltung der EU-REACH-Vorschriften senden Sie eine E-Mail an LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
• Hinweis zu BSE/TSE
• Änderungskontrolle und Benachrichtigungsregistrierung
Sie finden nicht das gewünschte Konformitätsdokument? Der technische Support hilft Ihnen gerne weiter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 4X
Inhalt und Lagerung Enthält fünf 1 ml-Röhrchen mit 4 RT-qPCR-Mastermix, die für 1000 20 μl-Reaktionen ausreichen.
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C).
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase Fast DNA Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System or QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 3 or 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7, 7500 , 7500 Fast, 7500 Fast Dx
Multiplex-Funktion Up to 4-plex
Passiver Referenzfarbstoff Mustang Purple
Produktlinie TaqPath
Produkttyp qPCR Master Mix
Menge 5 x 1 ml
Empfindlichkeit Down to 10 copies
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 1000 Reaktionen von 20 μl
Zielspezifität RNA only, Both RNA and DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Microbial Detection
Thermostabilität Not Applicable
Anzahl Reaktionen 1000 Reaktionen
Probentyp DNA, RNA
Volumen 5 x 1 ml
Enthält dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High