Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Multiplex Master Mix
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 ermöglicht die präzise Echtzeit-PCR-basierte Detektion von Krankheitserregern bei hohen Anteilen an Inhibitoren.
148.00 € - 9170.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 2 – 8 °C lagern. |
---|---|
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
PCR-Methode | Multiplex qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15950293
|
Applied Biosystems™
A30868 |
1 x 1 ml |
148.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15950311
|
Applied Biosystems™
A30869 |
1 × 10 ml |
1142.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15803265
|
Applied Biosystems™
A30873 |
2 × 10 ml |
2100.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15960293
|
Applied Biosystems™
A30870 |
1 x 50 ml |
4655.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17173069
|
Applied Biosystems™
A30874 |
2 x 50 ml |
9170.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Zwei TaqPath ProAmp Master Mix-Formulierungen für unterschiedliche Durchsatzanforderungen:- TaqPath ProAmp Master Mix: enthält ROX™ passiven Referenzfarbstoff für das niedrigere Multiplexing von bis zu 3 Targets
- TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix: enthält den MUSTANG PURPLE™ passiven Referenzfarbstoff für ein höheres Multiplexing von bis zu 4 Targets
- Außergewöhnliche Datenqualität: hohe Spezifität, dynamischer Bereich und Reproduzierbarkeit für die Genotypisierung und die Bestimmung von Kopienzahlen auch bei Vorhandensein von Inhibitoren
- Toleranz von Inhibitoren, die häufig in Proben aus menschlichen oder tierischen Quellen vorkommen (Wangenabstrich, Blut und Kartenstanzen)
- 72-stündige Stabilität vor der PCR für den Labortisch für automatisierte Arbeitsabläufe, ermöglicht durch unseren geschützten (urheberrechtlich) Dual-Lock™ Taq DNA-Heißstart-Mechanismus
- Multiplexing-Bandbreite: zwei Formulierungen, die eine Erkennung von einem bis vier Targets pro Reaktion ermöglichen
- Ausgezeichnete Fertigungskonsistenz: hergestellt in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern. | |
Multiplex qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
TaqPath™ | |
Nasses Eis |
Primer-Sonde | |
Taq DNA-Polymerase | |
QuantStudio™ 3 or 5, QuantStudio™ 6/QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ Dx, ViiA™ 7 Real-Time PCR System ViiA™ 7 Dx, 7500 Fast, StepOne™ oder StepOnePlus™ | |
qPCR Master Mix | |
Genotypisierung |