Learn More
TARS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15067-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884054
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TARS2
Polyclonal
Unconjugated
TARS2
TARS2, TARSL1, Threonine tRNA ligase, ThrRS
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
310672, 71807, 80222
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3UQ84, Q68FW7, Q9BW92
Tars2
TARS2 Fusion Protein Ag7074
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human