missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TARS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TARS2 |
---|---|
Konzentration | 0.29 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884054
|
Proteintech
15067-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874054
|
Proteintech
15067-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
TARS2 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q3UQ84, Q68FW7, Q9BW92 | |
310672, 71807, 80222 | |
TARS2 Fusion Protein Ag7074 | |
Primary | |
-20°C | |
TARS2 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
TARS2, TARSL1, Threonine tRNA ligase, ThrRS | |
Tars2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |