Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tartrate Resistant Acid Phosphatase (TRAP) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Tartrate Resistant Acid Phosphatase (TRAP) Ab-1, Mouse MAb is one marker in a comprehensive ab portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
110.16 € - 520.20 €
Spezifikation
Antigen | Tartrate Resistant Acid Phosphatase (TRAP) Ab-1 |
---|---|
Klon | 26E5 |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12640147
|
Epredia™
MS-1768-S1 |
Concentrated | 500 μL |
400.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12630147
|
Epredia™
MS-1768-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12610147
|
Epredia™
MS-1768-S |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12620147
|
Epredia™
MS-1768-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) is a basic iron-binding protein with high activity towards phosphoproteins, ATP and 4-nitrophenyl phosphatase. It is detected in human alveolar macrophages, osteoclasts, spleen and liver. Its expression is increased in spleen and monocytes of patients with Gaucher's disease; spleenocytes and circulating leukocytes of patients with hairy cell leukemia; spleen of patients with Hodgkin's lymphoma and in the sera of patients undergoing active bone turnover.Host Species: Mouse
Clone: 26E5
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: N-terminal
Immunogen: Recombinant protein corresponding to N-terminal region of human TRAP
Positive Control: Lung (macrophages)
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Tartrate Resistant Acid Phosphatase (TRAP) Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG2b |
26E5 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Recombinant protein corresponding to N-terminal region of human TRAP | |
Primary |