missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAS1R2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18139429 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18139429 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18139429 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10093440

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

TAS1R2 Polyclonal specifically detects TAS1R2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TAS1R2
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 - 3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_689418.2
Gen-Alias G protein-coupled receptor 71, Sweet taste receptor T1R2, T1R2GPR71, taste receptor type 1 member 2, taste receptor, type 1, member 2, TR2G-protein coupled receptor 71
Gensymbole TAS1R2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence CSKRCQSGQKKKP corresponding to internal region according to NP_689418.2.
Molekulargewicht des Antigens 95 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80834
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.