Learn More
TAS2R42 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA567770
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15886183
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Predicted to react with Mouse and Rat samples.
TAS2R42 Polyclonal antibody specifically detects TAS2R42 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TAS2R42
Polyclonal
Unconjugated
TAS2R42
candidate taste receptor hT2R55; hT2R55; T2R24; T2R42; T2R55; TAS2R42; TAS2R55; taste 2 receptor member 42; taste receptor type 2 member 42; taste receptor type 2 member 55; taste receptor, type 2, member 42
Rabbit
affinity chromatography
RUO
353164
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q7RTR8
TAS2R42
Synthesized peptide derived from human TAS2R42.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat