missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TATA Element Modulatory Factor 1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30048154 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30048154 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30048154 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP329357

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TATA Element Modulatory Factor 1 Polyclonal antibody specifically detects TATA Element Modulatory Factor 1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TATA Element Modulatory Factor 1
Anwendungen Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8
Gen-Alias TATA element modulatory factor 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen between 100 and 150
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7110
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.