Learn More
Tau Oligomeric Complex Antibody (TOC1), Alexa Fluor™ 350 - Chimeric, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18591228 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18591228 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18591228 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320162AF350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Tau Oligomeric Complex Monoclonal antibody specifically detects Tau Oligomeric Complex in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Tau Oligomeric Complex
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon TOC1
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Tau Oligomeric Complex 1, TOC1, TOC-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The original antibody was generated by immunizing a mouse with electro eluted cross-linked Tau dimers.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ