Learn More
Tau, p Thr205, p Ser202 Antibody (AH36), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18326804 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18326804 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18326804 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP318265
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Tau Monoclonal antibody specifically detects Tau in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Tau
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Dot Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon AH36
Konzentration 1 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Dot Blot
Zusammensetzung PBS pH 7.4, 50% glycerol
Gen-Alias DDPAC, FLJ31424, FTDP-17, G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, MGC138549, microtubule-associated protein tau, MSTDMAPTL, MTBT1Neurofibrillary tangle protein, MTBT2, PHF-tau, PPND, tau, TAUPaired helical filament-tau
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide of Human Phospho Tau (Ser202/Thr205)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Cytokine Research, MAP Kinase Signaling, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4137
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG