Learn More
Taurin, 99,6 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473381 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11473381 10 g
11483381 100 g
11493381 500 g
11403391 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11473381 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210300310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 107-35-7
Summenformel C2H7NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 125.14
MDL-Nummer MFCD00008197
InChI-Schlüssel XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
PubChem CID 70681
ChEBI CHEBI:51988
IUPAC-Name 2-Aminoethan-1-Sulfonsäure
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Taurine
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Menge 10 g
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) 0.996
Physikalische Form Kristallpulver