Learn More
Taurine, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18025232
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18025232 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18025232 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 0209/1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Non-selective, endogenous glycine receptor partial agonist
One of the most abundant free amino acids in the brain. A partial agonist at the inhibitory glycine receptor. May be used in protocols for the generation of retinal pigment epithelial cells from hPSCs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Taurine
CAS 107-35-7
Summenformel C2H7NO3S
MDL-Nummer MFCD00008197
Menge 1 g
Synonym taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
InChI-Schlüssel XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCS(O)(=O)=O
IUPAC-Name 2-aminoethane-1-sulfonic acid
Molekulargewicht (g/mol) 125.14
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
Formelmasse 125.14
Reinheit (%) >98%