Learn More
Taurodeoxycholsäure, Natriumsalz-Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-194942
45.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
207737-97-1
C26H44NNaO6S
521.69
MFCD00149238
YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Sodium taurodeoxylate
23702150
sodium 2-[(4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanamido]ethane-1-sulfonate
[Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
207737-97-1
C26H44NNaO6S
521.69
MFCD00149238
YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Sodium taurodeoxylate
23702150
sodium 2-[(4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanamido]ethane-1-sulfonate
[Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate, 97%, CAS # 207737-97-1, also known as sodium taurodeoxylate, is a bile acid taurine conjugate of deoxycholic acid, and acts as a detergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Taurodeoxycholsäure, Natriumsalzhydrat, ist eine aus Desoxycholsäure gewonnene Gallensäure.
•Ist auch eine Konjugatsäure eines Taurodeoxycholats mit Detergensaktivität • Wird in der Leber gebildet, indem Desoxycholat mit einer Tauringruppe konjugiert wird, die häufig in Form eines Natriumsalzes auftritt
Anwendungen
• Taurodeoxycholsäure, Natriumsalzhydrat wurde zum Beurteilen der Adsorption von Gallensäuren und Salzen in pflanzlichem faserigen Gewebe untersucht.
•Wird als für die Proteinsolubilisierung wichtiges anionisches Detergens verwendet.
•Diese Verbindung zeigt cholagoge und choleretische Wirkungen.
• Dient auch zum Untersuchen einer Methodik zur Bestimmung konjugierter und nicht konjugierter Gallensalze in Serum- und Jejunalflüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Farbe Weiß
Namenshinweis 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 521.69
Infrarotspektrum Echt
Reinheit (%) ≥96.0%, 1.0% max. taurine, 1.0% max. sodium taurocholate, 1.0% max. sodium deocycholate (TLC)
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung +34.5° to +36.5° (20°C, 589nm) (c=2.5, water) (calculated on dry substance)
Wasser 7.0% max. (K.F.)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.