Learn More
Taurodeoxycholsäure, Natriumsalz-Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10716822 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10716822 1 g Glasflasche 1 Gramm
10011751 5 g Glasflasche 5 Gramm
10530034 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10716822 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 336840010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate, 97%, CAS # 207737-97-1, also known as sodium taurodeoxylate, is a bile acid taurine conjugate of deoxycholic acid, and acts as a detergent.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Taurodeoxycholsäure, Natriumsalzhydrat, ist eine aus Desoxycholsäure gewonnene Gallensäure.
•Ist auch eine Konjugatsäure eines Taurodeoxycholats mit Detergensaktivität • Wird in der Leber gebildet, indem Desoxycholat mit einer Tauringruppe konjugiert wird, die häufig in Form eines Natriumsalzes auftritt
Anwendungen
• Taurodeoxycholsäure, Natriumsalzhydrat wurde zum Beurteilen der Adsorption von Gallensäuren und Salzen in pflanzlichem faserigen Gewebe untersucht.
•Wird als für die Proteinsolubilisierung wichtiges anionisches Detergens verwendet.
•Diese Verbindung zeigt cholagoge und choleretische Wirkungen.
• Dient auch zum Untersuchen einer Methodik zur Bestimmung konjugierter und nicht konjugierter Gallensalze in Serum- und Jejunalflüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207737-97-1
Summenformel C26H44NNaO6S
Molekulargewicht (g/mol) 521.69
MDL-Nummer MFCD00149238
InChI-Schlüssel YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Synonym Sodium taurodeoxylate
PubChem CID 23702150
IUPAC-Name sodium 2-[(4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanamido]ethane-1-sulfonate
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Farbe Weiß
Namenshinweis 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Spezifische Drehung +34.5° to +36.5° (20°C, 589nm) (c=2.5, water) (calculated on dry substance)
Wasser 7.0% max. (K.F.)
Formelmasse 521.69
Reinheit (%) ≥96.0%, 1.0% max. taurine, 1.0% max. sodium taurocholate, 1.0% max. sodium deocycholate (TLC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.