Learn More
Tauroursodeoxycholsäure-2,2,3,4,4-d5-Säure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tauroursodeoxycholic-2,2,3,4,4-d5 Acid |
| CAS | 1207294-25-4 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C26H40D5NO6S |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 2-[[(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]ethanesulfonic-d5 Acid, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid N-(2-Sulfoethyl)amide-d5, Ursodeoxycholyltaurine-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H45NO6S/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33)/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,14D2,18D |
| SMILES | O[C@H]1C[C@]2([H])C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@]3([H])[C@]1([H])[C@@]4([H])[C@]([C@]([C@H](C)CCC(NCCS(=O)(O)=O)=O)([H])CC4)(C)CC3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 504.73 |
| Formelmasse | 504.3281 |
| Mehr anzeigen |