Learn More
Tazarotene-d8, TRC
Artikelnummer. 30411384
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411384 10 mg 10 Milligramm
30411585 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30411384 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT01005210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1246815-76-8
Summenformel C21H13D8NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 359.51
Synonym 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-(dimethyl-d6)-2H-1-benzothiopyran-6-yl-d2)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, AGN 190168-d8, Tazorac-d8, Zorac-d8
IUPAC-Name ethyl 6-[2-[3,3-dideuterio-4,4-bis(trideuteriomethyl)-2H-thiochromen-6-yl]ethynyl]pyridine-3-carboxylate
SMILES O=C(OCC)C1=CN=C(C#CC2=CC3=C(C=C2)SCC([2H])([2H])C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tazarotene-d8
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3/i2D3,3D3,11D2
Formelmasse 359.1795