Learn More
TBC1D22A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15694725
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total TBC1D22A protein.
TBC1D22A Polyclonal antibody specifically detects TBC1D22A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TBC1D22A
Polyclonal
Unconjugated
TBC1D22A
BC023106; C22orf4; D15Ertd781e; HSC79E021; putative GTPase activator; RGD1306588; TBC1 domain family member 22A; TBC1 domain family, member 22a; TBC1D22A
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
25771
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q8WUA7
TBC1D22A
Fusion protein of human TBC1 domain family, member 22A