Learn More
TBC1D30 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558923
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15786791
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NSSPVINHLL LGKKMKMTNR AAKNAVIHIP GHTGGKISPV PYEDLKTKLN SPWRTHIRVH KKNMPRTKSH PGCGDTVGLI DEQNEASKTN GLG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 89%.
TBC1D30 Polyclonal antibody specifically detects TBC1D30 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TBC1D30
Polyclonal
Unconjugated
TBC1D30
KIAA0984; TBC1 domain family member 30; TBC1 domain family, member 30; TBC1D30
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23329
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y2I9
TBC1D30
Recombinant protein corresponding to Human TBC1D30