Learn More
Abnova™ TBCB (Human) Recombinant Protein
Human TBCB full-length ORF ( AAH05969, 1 a.a. - 244 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH05969
Gen-ID (Entrez) 1155
Name tubulin folding cofactor B
Vorbereitungsmethode Wheat germ expression system
Qualitätskontrollen 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16163231
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001155-P01.10UG
10 μg
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16173231
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001155-P01.25UG
25 μg
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MEVTGVSAPTVTVFISSSLNTFRSEKRYSRSLTIAEFKCKLELLVGSPASCMELELYGVDDKFYSKLDQEDALLGSYPVDDGCRIHVIDHSGARLGEYEDVSRVEKYTISQEAYDQRQDTVRSFLKRSKLGRYNEEERAQQEAEAAQRLAEEKAQASSIPVGSRCEVRAAGQSPRRGTVMYVGLTDFKPGYWIGVRYDEPLGKNDGSVNGKRYFECQAKYGAFVKPAVVTVGDFPEEDYGLDEI
Spezifikation
Spezifikation
AAH05969
tubulin folding cofactor B
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
CG22, CKAP1, CKAPI, MGC14625
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
1155
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TBCB