Learn More
TBL1Y Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18351636 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18351636 100 μg 100 Mikroliter
18395836 25 μg 25 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18351636 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP317546100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TBL1Y Polyclonal antibody specifically detects TBL1Y in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TBL1Y
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias F-box-like/WD repeat-containing protein TBL1Y, TBL1, TBL1Y transducin (beta)-like 1, Y-linked, transducin beta-like 1, transducin beta-like protein 1Y, transducin-beta-like protein 1, Y-linked
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: QASAAATEASAMAKAATMTPAAISQQ
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 90665
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG