Learn More
TBRG4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TBRG4 |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895814
|
Proteintech
16245-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885814
|
Proteintech
16245-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TBRG4 (transforming growth factor beta regulator 4), also known as CPR2 (cell cycle progression restoration protein 2) or FAST 4 (FAST kinase domain-containing protein 4), is a 631 amino acid protein that contains one RAP domain and belongs to the FAST kinase family. TBRG4 is ubiquitously expressed and may have a role in cell cycle progression. Existing as two alternatively spliced isoforms, the gene encoding TBRG4 maps to human chromosome 7p13.Spezifikation
TBRG4 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5M9G9, Q91YM4, Q969Z0 | |
21379, 360977, 9238 | |
TBRG4 Fusion Protein Ag9176 | |
Primary | |
-20°C | |
TBRG4 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CPR2, FASTKD4, KIAA0948, Protein TBRG4, TBRG4 | |
Tbrg4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |