missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TC-A 2317 hydrochloride, Tocris Bioscience™

Potent, selective Aurora kinase A inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 406610

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414074

  • 242.89 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent Aurora kinase A inhibitor (Ki = 1.2 nM compared to 101 nM for inhibition of Aurora kinase B). Selective over 60 other kinases (IC50 values > 1000 nM). Exhibits good cell permeability and antitumor activity.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1245907-03-2
392.932
tc-a 2317 hydrochloride, 2-5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl amino-4-methyl-6-5-methyl-1h-pyrazol-3-yl amino-3-pyridinecarbonitrile hydrochloride
2-[(6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl)amino]-4-methyl-6-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)amino]pyridine-3-carbonitrile;hydrochloride
C19H29ClN6O
DXVATYHPJJPMIN-UHFFFAOYSA-N
46911725
CC1=CC(=NC(=C1C#N)NC(C)CCCC(C)(C)O)NC2=NNC(=C2)C.Cl

Spezifikation

TC-A 2317 hydrochloride
1245907-03-2
tc-a 2317 hydrochloride, 2-5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl amino-4-methyl-6-5-methyl-1h-pyrazol-3-yl amino-3-pyridinecarbonitrile hydrochloride
CC1=CC(=NC(=C1C#N)NC(C)CCCC(C)(C)O)NC2=NNC(=C2)C.Cl
392.932
392.93
10mg
C19H29ClN6O
DXVATYHPJJPMIN-UHFFFAOYSA-N
2-[(6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl)amino]-4-methyl-6-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)amino]pyridine-3-carbonitrile;hydrochloride
46911725
>98%
Videos