Learn More
Tocris Bioscience™ TC-F 2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18034992
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18034992 10 mg 10 Milligramm
18014262 50 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18034992 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4355/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent, reversible and selective FAAH inhibitor
Potent, reversible inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) (IC50 values are 28 and 100 nM for human and rat FAAH respectively). Noncovalent inhibitor; displays selectivity for FAAH over cannabinoid-related targets (IC50 > 20 μM for CB1, CB2 and TRPV1). Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304778-15-1
Summenformel C26H25N5O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TC-F 2
Menge 10 mg
Formelmasse 439.51
Reinheit >99%
Molekulargewicht 439.519