missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TC-G 24, Tocris Bioscience™

Potent and selective GSK-3β inhibitor

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4353/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414614

  • 205.92 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent GSK-3β inhibitor (IC50 = 17 nM); displays selectivity for GSK-3β over CDK2 (22% inhibition at 10 μM). Increases liver glycogen reserves in rodents. Brain penetrant.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1257256-44-2
330.728
tc-g 24, n-3-chloro-4-methylphenyl-5-4-nitrophenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
N-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
C15H11ClN4O3
JYCNWQGNEJYDQS-UHFFFAOYSA-N
49857866
CC1=C(C=C(C=C1)NC2=NN=C(O2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])Cl

Spezifikation

TC-G 24
1257256-44-2
tc-g 24, n-3-chloro-4-methylphenyl-5-4-nitrophenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
CC1=C(C=C(C=C1)NC2=NN=C(O2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])Cl
330.728
330.73
10mg
C15H11ClN4O3
JYCNWQGNEJYDQS-UHFFFAOYSA-N
N-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
49857866
>98%
Videos