Learn More
Tocris Bioscience™ TC NTR1 17
Selective non-peptide NTS1 agonist
N.V.
Spezifikation
Produkttyp TC NTR1 17
Beschreibung TC NTR1 17
Molekulargewicht 522.98
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Non-peptide neurotensin receptor 1 (NTS1) partial agonist (EC50 <15.6 nM and Emax = 63% of neurotensin response in Ca2+ mobilization assay). Exhibits over 50-fold selectivity for NTS1 over NTS2 and GPR35.
Spezifikation
Spezifikation
TC NTR1 17
TC NTR1 17
522.98