Learn More
Tocris Bioscience™ TC-S 7004
Potent and selective DYRK1A/B inhibitor
N.V.
Spezifikation
Produkttyp TC-S 7004
Beschreibung TC-S 7004
Molekulargewicht 498.32
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Potent and selective DYRK1A/B inhibitor (IC50 values are 22 and 68 nM respectively). Selective for DYRK1A/B over a panel of other kinases. Reduces accumulation of quiescent Panc1 pancreatic cancer cells in G0 under serum free conditions. Also induces DNA damage and apoptosis in quiescent Panc1 cells.
Spezifikation
Spezifikation
TC-S 7004
TC-S 7004
498.32
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only