missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCEA1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA560510

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15768341

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: KLLDGPSTEK DLDEKKKEPA ITSQNSPEAR EESTSSGNVS NRKDETNARD TYVSSFPRAP STSDSVRLKC RE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 89%.

TCEA1 Polyclonal antibody specifically detects TCEA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

TCEA1
Polyclonal
Unconjugated
TCEA1
GTF2S; SII; S-II; TCEA; Tcea1; Tceat; TF2S; TFIIS; transcription elongation factor A (SII) 1; transcription elongation factor A (SII), 1; transcription elongation factor A protein 1; Transcription elongation factor A protein 1-like protein; transcription elongation factor A1; transcription elongation factor S-II protein 1; Transcription elongation factor TFIIS.o; transcription factor IIS
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
21399, 362479, 6917
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P10711, P23193, Q4KLL0
TCEA1
Recombinant protein corresponding to Human TCEA1
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only