Learn More
TCEAL4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18346050 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18346050 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18346050 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2842930.1ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TCEAL4 Polyclonal specifically detects TCEAL4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TCEAL4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose
Gen-Alias DKFZp686M0279, FLJ21174, NPD017, TCEA-like protein 4, transcription elongation factor A (SII)-like 4, transcription elongation factor A protein-like 4, Transcription elongation factor S-II protein-like 4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human TCEAL4
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79921
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified