Learn More
TCEAL8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563658
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15721432
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PQNMPKAEED RPLEDVPQEA EGNPQPSEEG VSQEAEGNPR GGPNQPGQGF KEDTPVRHLD PEEMIRGVDE LERLREEIRR VRNKFVMMHW KQRHSRSRPY PVCFR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 71%.
TCEAL8 Polyclonal antibody specifically detects TCEAL8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TCEAL8
Polyclonal
Unconjugated
TCEAL8
3930402F23Rik; MGC45400; TCEAL8; TCEA-like protein 8; transcription elongation factor A (SII)-like 8; transcription elongation factor A like 8; transcription elongation factor A protein-like 8; Transcription elongation factor S-II protein-like 8; up-regulated in nephrectomized rat kidney #1; UR-NR#1; WEX3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
90843
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IYN2
TCEAL8
Recombinant protein corresponding to Human TCEAL8