Learn More
TCEP-d12-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TCEP-d12 Hydrochloride |
| CAS | 1189959-10-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C9H4D12ClO6P |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 3-Bis(1,1,2,2-tetradeuterio-3-hydroxy-3-oxopropyl)phosphanyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoic acid hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2; |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])P(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O.Cl |
| IUPAC-Name | 3,3',3''-Phosphantriyltris(propansäure-2,2,3,3-d4-säure)-hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 298.72 |
| Mehr anzeigen |