Learn More
TCF7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TCF7 |
---|---|
Konzentration | 0.15 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16893114
|
Proteintech
14464-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16883114
|
Proteintech
14464-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The T cell specific transcription factor TCF7 activates genes involved in immune regulation and thymocyte differentiation, and is a candidate locus for genetic susceptibility to type 1 diabetes.Spezifikation
TCF7 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P36402, Q00417 | |
21414, 6932 | |
TCF7 Fusion Protein Ag5792 | |
Primary | |
-20°C | |
TCF7 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
T cell factor 1, TCF 1, TCF 7, TCF1, TCF7, Transcription factor 7 | |
TCF7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |