Learn More
TCF7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14464-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883114
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The T cell specific transcription factor TCF7 activates genes involved in immune regulation and thymocyte differentiation, and is a candidate locus for genetic susceptibility to type 1 diabetes.
Spezifikation
Spezifikation
TCF7
Polyclonal
Unconjugated
TCF7
T cell factor 1, TCF 1, TCF 7, TCF1, TCF7, Transcription factor 7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21414, 6932
-20°C
Liquid
Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P36402, Q00417
TCF7
TCF7 Fusion Protein Ag5792
150 μL
Primary
Human, Mouse