Learn More
TCLP Zusatz zu flüchtigen Stoffen, alternative Formulierung, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep TCLP-VA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
2-Butanon | 78-93-3 | 4000μg/ml |
1,1-Dichlorethen | 75-35-4 | 2000μg/ml |
1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 2000μg/ml |
1,4-Dichlorbenzol | 106-46-7 | 2000μg/ml |
Benzol | 71-43-2 | 2000μg/ml |
Kohlenstofftetrachlorid | 56-23-5 | 2000μg/ml |
Chlorbenzol | 108-90-7 | 2000μg/ml |
Chloroform | 67-66-3 | 2000μg/ml |
Tetrachlorethen | 127-18-4 | 2000μg/ml |
Trichlorethen | 79-01-6 | 2000μg/ml |
Vinylchlorid | 75-01-4 | 2000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Volatiles Spike Alternate Formulation | |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Methanol-P&T | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
USEPA Methods 1311, 1312 | |
For US EPA Methods 1311, 1312, 8260B | |
1 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Produkt nur für den Laborgebrauch