Learn More
TCN 238, Tocris Bioscience™
Positive allosteric modulator of mGlu4
Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4259/10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Menge. 10mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13414454
  • 190.08 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Positive allosteric modulator of mGlu 4 receptors (EC 50 = 1.0 μM for human and rat mGlu 4 receptors). Orally available and brain penetrant.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
125404-04-8
197.241
e-4-2-phenylethenyl-2-pyrimidinamine, 4-e-2-phenylethenyl pyrimidin-2-amine, 2-pyrimidinamine, 4-2-phenylethenyl, d03pgl, 4-e-styryl-pyrimidin-2-ylamine, compound 11 pmid: 20638279, 2-pyrimidinamine,4-2-phenylethenyl-, e
4-[(E)-2-phenylethenyl]pyrimidin-2-amine
C12H11N3
LNUXNUNUGIHCPA-VOTSOKGWSA-N
46911068
C1=CC=C(C=C1)C=CC2=NC(=NC=C2)N
Spezifikation
TCN 238
125404-04-8
e-4-2-phenylethenyl-2-pyrimidinamine, 4-e-2-phenylethenyl pyrimidin-2-amine, 2-pyrimidinamine, 4-2-phenylethenyl, d03pgl, 4-e-styryl-pyrimidin-2-ylamine, compound 11 pmid: 20638279, 2-pyrimidinamine,4-2-phenylethenyl-, e
C1=CC=C(C=C1)C=CC2=NC(=NC=C2)N
197.241
197.24
10mg
C12H11N3
LNUXNUNUGIHCPA-VOTSOKGWSA-N
4-[(E)-2-phenylethenyl]pyrimidin-2-amine
46911068
>98%
Videos