missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCP-1 theta Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA556141

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15774051

  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: VYSCPFDGMI TETKGTVLIK TAEELMNFSK GEENLMDAQV KAIADTGANV VVTGGKVADM ALHYANKYNI MLVRLNSKWD LRRLCKTVGA TALPRLTPPV LEEMGHCDSV YLSEVGDTQV VV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 98%.

TCP-1 theta Polyclonal antibody specifically detects TCP-1 theta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

TCP-1 theta
Polyclonal
Unconjugated
CCT8
AI132397; bdav; bette davis; C21orf112; Cct8; Cctq; CCT-theta; Chaperonin containing T-complex polypeptide 1 subunit 8; chaperonin containing TCP1 subunit 8; chaperonin containing TCP1, subunit 8 (theta); chaperonin subunit 8 (theta); D21S246; fa22h09; KIAA0002; PRED71; renal carcinoma antigen NY-REN-15; T-complex protein 1 subunit theta; TCP-1-theta; Tcpq; wu:fa22h09; zgc:56059
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10694, 12469, 288305
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P42932, P50990
CCT8
Recombinant protein corresponding to Human TCP-1 theta
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only