Learn More
TCP1-eta Antibody (PK/16/8/a) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18210341 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18210341 0.05 mg 0.05 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18210341 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10066571
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rat Monoclonal Antibody
TCP1-eta Monoclonal specifically detects TCP1-eta in Human, Mouse, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TCP1-eta
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PK/16/8/a
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100
Gen-Zugriffsnummer Q2NKZ1
Gen-Alias CCT-eta, CCTETA, CCTH, chaperonin containing TCP1, subunit 7 (eta), eta subunit, HIV-1 Nef interacting protein, HIV-1 Nef-interacting protein, MGC110985, Nip7-1, T-complex protein 1 subunit eta
Gensymbole CCT7
Wirtsspezies Rat
Immunogen Made to CCT ETA
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10574
Testspezifität NB100-66571 recognizes the eta polypeptide of the CCT chaperonin molecule complex. The intact CCT complex is composed of eight polypeptides in a double-ring structure. CCT is important within cells in aiding the folding of proteins including actin, tubulin and the VHL tumour suppressor protein.
Zielspezies Human, Mouse, Bovine, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a