Learn More
TCP10 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14538-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883224
  • 329.85 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab
17-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The exact function of TCP10 remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
TCP10
0.52 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q12799
t complex 10 homolog (mouse), T complex protein 10A homolog, TCP10, TCP10A
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
21458, 6953
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
TCP10
Liquid
TCP10
TCP10 Fusion Protein Ag6041
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse