Learn More
TCP11L2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559905
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15767751
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SLIDKRIKLY MRRLLCLPSP QKCMPPMPGG LAVIQQELEA LGSQYANIVN LNKQVYGPFY ANILRKLLFN EEAMGKVDAS PPTN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 80%.
TCP11L2 Polyclonal antibody specifically detects TCP11L2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TCP11L2
Polyclonal
Unconjugated
TCP11L2
t-complex 11 like 2; t-complex 11, testis-specific-like 2; T-complex protein 11-like protein 2; TCP11L2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
255394
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8N4U5
TCP11L2
Recombinant protein corresponding to Human TCP11L2