Learn More
TCR V beta 11 Monoclonal Antibody (RR3-15), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 62-5827-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16331284
  • 384.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Rat Monoclonal Antibody
TCR V beta 11 Monoclonal antibody specifically detects TCR V beta 11 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
TCR V beta 11
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Rat
100 μg
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
RR3-15
Super Bright 436
TCR V beta11; TCRV beta 11; TCRV beta11; Vb11; Vbeta11
Affinity chromatography
RUO
Mouse
Antibody
IgG2b κ