missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR V beta 11 Rat anti-Mouse, Super Bright 436, Clone: RR3-15, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen 62-5827-80

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16321284

  • 142.00 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 15-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Rat Monoclonal Antibody

TCR V beta 11 Monoclonal antibody specifically detects TCR V beta 11 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation

Spezifikation

TCR V beta 11
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
TCR V beta11; TCRV beta 11; TCRV beta11; Vb11; Vbeta11
IgG2b, kappa
25 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
Mouse
Flow Cytometry
RR3-15
Super Bright 436
Liquid
Rat
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate