Learn More
Tocris Bioscience™ TCS 2510
Beschreibung
Highly selective EP4 agonist (EC50 = 2.5 nM; Ki = 1.2 nM). Displays no significant binding at other prostaglandin receptors at concentrations up to 14 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TCS 2510 |
| CAS | 346673-06-1 |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C21H29N5O2 |
| Formelmasse | 383.49 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 383.496 |