Learn More
Tocris Bioscience™ TCS JNK 5a
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18034182
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18034182 10 mg 10 Milligramm
18074082 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18034182 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2827/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective inhibitor of JNK2 and JNK3
Selective inhibitor of JNK2 and JNK3 (pIC50 values are 6.7, 6.5, <5.0 and <4.8 for JNK3, JNK2, JNK1 and p38α respectively). Displays no significant activity at a range of other protein kinases including EGFR, ErbB2, cdk2, PLK-1 and Src (pIC50 < 5.0).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312917-14-9
Summenformel C20H16N2OS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TCS JNK 5a
Menge 10 mg
Formelmasse 332.42
Reinheit >99%
Molekulargewicht 332.421